Learn More
Jod, Reagenzgütegrad, ≥99.8% (Titration), Honeywell™
Catalog No. p-7120491 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
50 Gramm
500 Gramm
Reagenzgütegrad, ≥ 99.8 % (Titration)
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7553-56-2
Summenformel I2
Molekulargewicht (g/mol) 253.81
MDL-Nummer MFCD00011355 MFCD00164163
InChI-Schlüssel PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Iod, Diiod, Iodkristalle, Sublimiertes Iod, Tinktur Jod, Iodlösung, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC-Name Molekulares Iod
SMILES II
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Iod
Schmelzpunkt 113.5 °C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Fest
Menge 50 g
UN-Nummer UN3495
Beilstein 3587194
Formelmasse 253.81 mol
Reinheit (%) ≥99.8 % (Titration)
Geruch Merkmal
Verpackung Glasflasche
Dampfdruck 0.31 mmHg (25 °C), 1 mmHg (38.7 °C)
Dichte Vapor Density: 9 (vs air)