Learn More
Chlorid-Standard für Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep AS-CL9-1X
Menge 500 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11465918
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Cl100 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
12125-02-9, 7732-18-5
53.49
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:31206
[NH4 +].[Cl-]
ClH4N
MFCD00011420
25517
Azanium; Chlorid
Spezifikation
Chlorid-Standard
12125-02-9, 7732-18-5
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
MFCD00011420
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
[NH4 +].[Cl-]
H2O
25517
CHEBI:31206
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Mit Analysezertifikat.
ClH4N
Ion Chromatography
Standard Solution
Certified Reference Material
Azanium; Chlorid
53.49
500 ml
100 mg/l