Learn More
Fluorid-Standard für die Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep AS-F9-2X
Menge | 500 ml |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
F– | 1000 μg/ml |
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Chemische Identifikatoren
7732-18-5 |
Spezifikation
Fluorid-Standard | |
7732-18-5 | |
0.1, 99.9 | |
0.1, 99.9 | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Certified Reference Material | |
500 ml |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Mit Analysezertifikat. | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Ion Chromatography | |
Standard Solution | |
H2O | |
1000 μg/ml F− |