Learn More
Fluorid-Standard für die Ionenchromatographie, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep AS-F9-2Y
Menge 125 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11480269
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
F1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7732-18-5
Spezifikation
Fluorid-Standard
7732-18-5
0.1, 99.9
0.1, 99.9
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Certified Reference Material
125 ml
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Mit Analysezertifikat.
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Ion Chromatography
Standard Solution
H2O
1000 μg/ml F−