Learn More
Memmert™ IQ/OQ-Dokument mit gerätespezifischen Werksprüfdaten (Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtwert), für Ich750Eco
Umfasst eine Temperaturverteilungsüberwachung für einen frei wählbaren Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtwert.
Marke: Memmert™ ICH750ecoD00137
Beinhaltet:
Temperaturverteilungsüberwachung für einen frei wählbaren Temperatur-, Feuchtigkeits- und Lichtwert. 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05, PQ-Prüfliste zur Unterstützung der Validierung durch den Kunden (Modelle HPP mit Licht und ICH L)
Beschreibung
- IQ/OQ-Dokument mit Werksdaten für Kammer
- 27 Messpunkte nach DIN 12880:2007-05
- PQ-Checkliste als Hilfestellung für kundenseitige Validierung (Modelle HPP mit Licht und ICH L)
Spezifikation
IQ/OQ-Dokument mit Werkstestdaten für Kammer |