Learn More
Iridium(III)2,4-pentandionat, Ir 37.5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11386018
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 15635-87-7 | C15H21IrO6 | 489.54 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 15635-87-7
Summenformel C15H21IrO6
Molekulargewicht (g/mol) 489.54
MDL-Nummer MFCD00015353
InChI-Schlüssel HLYTZTFNIRBLNA-LNTINUHCSA-K
Synonym Iridium(III) acetylacetonate
PubChem CID 117590592
SMILES [Ir+3].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Iridium(III) 2,4-pentanedionate
Schmelzpunkt 269°C to 271°C
Farbe Orange-Gelb
Physikalische Form Kristallin
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; soluble in chloroform and benzene; slightly soluble in ethanol and methanol.
IUPAC-Name Iridium;(Z)-4-oxopent-2-en-2-olat
Formelmasse 489.53
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ir 37.5% min.
Geruch Odorless