Learn More
Iridiumpulver, -325 mesh, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Iridium powder |
Physikalische Form | Pulver/Schwamm |
Menge | 2 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3089 |
Reinheit (%) | 99.9% |