Learn More
Eisen-Standard für ICP, 10,000 μg/ml in 5 % HNO3, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep PLFE2-3Y
Menge 125 ml
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10500993
  • 110.00 € / 125 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Fe10,000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
55.85
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:82664
[Fe]
Fe
MFCD00010999
23925
Eisen
Spezifikation
Eisenstandard
7439-89-6, 7697-37-2, 7732-18-5
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
MFCD00010999
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Certified Reference Material
Eisen
55.85
125 ml
Assurance
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Fe
AA, ICP
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
[Fe]
5 % HNO3
23925
CHEBI:82664
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 10,000µg/ml iron
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid