Learn More
Eisen-Standardlösung für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HCI, SPEX CertiPrep™
Catalog No. 11418709 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Fe1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eisenstandard
CAS 7439-89-6, 7647-01-0, 7732-18-5
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS Min. % 1.0, 5.0, 94.0
Menge 500 ml
CAS Max. % 1.0, 5.0, 94.0
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Typ Certified Reference Material
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Summenformel Fe
Lösungsmittel oder Matrix 2 % HCl
MDL-Nummer MFCD00010999
Zur Verwendung mit (Anwendung) AA, ICP
InChI-Schlüssel XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Fe]
IUPAC-Name Eisen
Molekulargewicht (g/mol) 55.85
PubChem CID 23925
ChEBI CHEBI:82664
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3    1000 μg/ml    PLFE2-2Y, -2T, -2X
2 bis 5 % HNO3    10,000    PLFE2-3Y, -3X
2-5 % Hcl    1000 μg/ml    PLFE1-2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkt nur für den Laborgebrauch