Learn More
Isochinolin-3-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 10130242
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 25475-67-6
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.177
InChI-Schlüssel VYCKDIRCVDCQAE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminoisoquinoline, 3-isoquinolinamine, isoquinolin-3-ylamine, isoquinoline, 3-amino, 3-isoquinolylamine, isoquinoline-3-amine, chembl61743, 2h-isoquinolin-3-imine, isoquinolin-3-imine, zlchem 309
PubChem CID 311869
IUPAC-Name Isochinolin-3-Amin
SMILES C1=CC=C2C=NC(=CC2=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Isoquinolin-3-amine
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 144.18
Reinheit (%) 97%