Learn More
Klever KCJ-1 Kutter
KCJ-1 Klever Kutter - Recessed blade reduces cut injuries and damaged goods.
186.00 € - 271.00 €
Spezifikation
Klingenmaterial | Karbonstahl |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17788977
|
Klever
KCJ-1B |
Blau |
186.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17798977
|
Klever
KCJ-1G |
Orange |
186.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17708987
|
Klever
KCJ-1K |
Schwarz |
270.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17728987
|
Klever
KCJ-1R |
Rot |
270.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17748987
|
Klever
KCJ-1Y |
Gelb | N/A | ||||||
Beschreibung
- Recessed blade reduces cut injuries and damaged goods
- Cuts boxes, film, tape, and thousands more applications
- Small, convenient, and durable with high quality carbon steel blade
- Disposable
Spezifikation
Karbonstahl | |
Ja | |
Unsteril |