Learn More
KCTD2/5/17 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | KCTD2/5/17 |
---|---|
Konzentration | 333 μg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16834784
|
Proteintech
15553-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16824784
|
Proteintech
15553-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The KCTD2/5/17 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human KCTD2/5/17. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The KCTD2/5/17 antibody has been validated for the following applications: FC, IF, IHC, IP, WB, ELISA analysis.
Spezifikation
KCTD2/5/17 | |
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG |
333 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
54442 | |
Primary |