Learn More
Kerosin, Reagenzqualität, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
3.8 l
18.9 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Kerosin |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.8 g/ml bei 25 °C |
Siedepunkt | 175 °C bis 325 °C |
Flammpunkt | 70 °C (158 °F) |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 3.8 l |
UN-Nummer | UN1223 |
Dampfdichte | 4.5 (vs. Luft) |
Güte | Reagenz |