Learn More
KHDC3L Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | KHDC3L |
---|---|
Konzentration | 0.47 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16803515
|
Proteintech
24989-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16893505
|
Proteintech
24989-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the KHDC1 family, members of which contain an atypical KH domain that may not bind RNA like canonical KH domains. This gene is specifically expressed in the oocytes, and recent studies suggest that it may function as a regulator of genomic imprinting in the oocyte. Mutations in this gene are associated with recurrent biparental complete hydatidiform mole.Spezifikation
KHDC3L | |
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q587J8 | |
154288 | |
KHDC3L Fusion Protein Ag21790 | |
Primary | |
-20°C | |
KHDC3L |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C6orf221, ECAT1 | |
KHDC3L | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |