Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Brand Zylinder Klasse A
Glass Class A cylinders are calibrated To Deliver for greatest accuracy. Double metric scale with reverse graduations makes reading easy.
Marke: DWK Life Sciences 20028W-1000
Beschreibung
•Kalibriert auf “Volumenabgabe”
•Doppelskala mit umgekehrter Graduierung
Die Glaszylinder der Klasse A sind kalibriert für eine “Volumenabgabe” mit höchster Genauigkeit. Doppelte metrische Skala mit umgekehrter Graduierung für einfaches Ablesen. Weiße Skalen für dunklere Proben. Der sechseckige Glasfuß sorgt für bessere Stabilität.
Bestellinformation
Mit Kapazitäten von 10 ml bis 1 l.
Spezifikation
Graduiert von 50 bis 1000 ml | |
Volumenabgabe | |
SAFE GARD Stoßschutz | |
Rund | |
A | |
460 mm | |
Messzylinder | |
1000 ml | |
Dual | |
10 ml |
Hexagonal | |
Kalibriert auf Volumenabgabe | |
Weiß | |
ASTM E438 | |
18.11 Zoll | |
± 2,5 ml | |
Borosilikatglas | |
Case of 1 | |
10 ml |