Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Ballonflasche für hohe Beanspruchung
Click to view available options
9,5 L
Beschreibung
Geeignet für die Lagerung von destilliertem Wasser und Standardlösungen.
- KIMAX™ Ballonflasche mit schrägen Schultern
- Der Hals bietet eine gleichmäßige Passform zur Verwendung mit Gummistopfen Nr. 12
- Die Größe von 5 Gallonen entspricht der US-Spezifikation DD-B-597
- Die platingehärtete Stopfenbaugruppe mit 3 Anschlüssen und die PVDF-Sanitärklammer ermöglichen einen sterilen Flüssigkeitstransfer ohne extrahierbare Substanzen, wie für biotechnische und pharmazeutische Anwendungen erforderlich
- Die Stopfenanschlüsse sind für den Anschluss von 1/8 in.-, 1/4 in.- (Stopfen mit 4 Anschlüssen haben zwei 1/4 in.-Anschlüsse) und 3/8 in.-Silikonschläuche konzipiert
- Autoklavierbar
- Nicht steril
Compliance
Die Größe von 5 Gallonen entspricht den Vorgaben der US-amerikanischen Fed. Spec. DD-B-597.
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (angloamerikanisch) | 2,5 gal. |
Kapazität (metrisch) | 9,5 L |
Verschlusstyp | Stopfen |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7,5 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 19,1 cm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagern und Dosieren von Lösungen |
Höhe (angloamerikanisch) | 18,5 in. |
Höhe (metrisch) | 47 cm |