Learn More
Ansell KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Schutz der PSA-Kategorie 2 für anspruchsvolle Aufgaben in Technik, Fertigung und Baugewerbe
- Nitril-schaumbeschichtete Handfläche für ausgezeichnete Tastempfindlichkeit (trocken)
- Tragbare Spenderbox für Mobilität und schnellen Zugriff
- Ausgezeichnetes Tastempfinden beim Umgang mit Kleinteilen
Compliance
Entsprechen den Anforderungen für Abriebfestigkeit der Stufe 4 gemäß EN 388.
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 388 |
Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
Bauweise | Nahtloser Strick |
Coating Material | Nitrilschaum |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Größe | 2XL |