Learn More
Ansell KleenGuard™
Catalog No. 15334252
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Zum Schutz der Hände vor mechanischen Gefahren. Angeraute Polyurethanbeschichtung für hervorragenden Halt und nahtlos gestrickte Nylonrückseite für Atmungsaktivität und Tragekomfort. Schutz der PSA-Kategorie 2.
  • Schutz der PSA-Kategorie 2 für anspruchsvolle Aufgaben in mechanischen, Fertigungs- und Konstruktionsumgebungen. EN 388 3131X
  • Angeraute Polyurethanbeschichtung für ausgezeichnete Griffigkeit
  • Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit für geringere Verbrauchskosten
  • Nahtloser Nylonstrick – atmungsaktiv und bequem
Specifications
Beschichteter Bereich Handfläche, Finger
Coating Material Polyurethan
Farbe Schwarz
Oberflächenbehandlung außen Teilweise texturiert
Hand Spezifisch
Material Nylon
Produkttyp Nahtlos gestrickte Handschuhe
Größe M
Modell Full-hand Mitt
Zur Verwendung mit (Anwendung) Handhabung von Kleinteilen, Präzisionsmontage und Untersuchung
Art der Handschuhstulpe Gestrickt
Serie G40
Länge (angloamerikanisch) 9,1 in.
Länge (metrisch) 23 cm