Learn More
Ansell KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
Beschreibung
- Schutz der PSA-Kategorie 2 für anspruchsvolle Aufgaben in mechanischen, Fertigungs- und Konstruktionsumgebungen. EN 388 3131X
- Angeraute Polyurethanbeschichtung für ausgezeichnete Griffigkeit
- Hohe Reiß- und Abriebfestigkeit für geringere Verbrauchskosten
- Nahtloser Nylonstrick – atmungsaktiv und bequem
Spezifikation
Spezifikation
Beschichteter Bereich | Handfläche, Finger |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Teilweise texturiert |
Hand | Spezifisch |
Material | Nylon |
Produkttyp | Nahtlos gestrickte Handschuhe |
Größe | L |
Modell | Full-hand Mitt |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Handhabung von Kleinteilen, Präzisionsmontage und Untersuchung |