Learn More
Ansell KleenGuard™
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Schutz gemäß PSA-Kategorie II
- Hohe Schnittfestigkeit der Stufe 3, höchste Abriebfestigkeit – für mehr Effizienz und Produktivität
- EN 388 4X41B. Abriebfestigkeit der Stufe 4
- Beidseitig tragbar – einmaliges Kosten-Nutzen-Verhältnis für höhere Effizienz und Produktivität
Compliance
Schnittschutz gemäß EN388 Stufe 3.
Spezifikation
Spezifikation
Coating Material | Nitrilpunkte |
Farbe | Weiß, Violett |
Cut Resistance Rating | ANSI A3 |
Hand | Beidseitig tragbar |
Latex Free | Ja |
Material | Dyneema |
Produkttyp | Schnittfeste Handschuhe |
Größe | 8 |
Norm EN 388 | EN 388 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Glas- und Metallverarbeitung, Papierherstellung, Automobil- und Flugzeugmontage |