Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KimCote™ Graduierte Messzylinder mit Stoßschutz
Kalibriert auf Volumenabgabe
Marke: DWK Life Sciences KC20028W-100
Beinhaltet: Abstandhaltern
Beschreibung
- KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruches
- Autoklavierbar
- Borosilikatglas
- Umgekehrte metrische Skala
- Weiße Messskalen
- Der geschliffene Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit.
- Ein Stück pro Karton
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
Spezifikation
Graduiert von 5 bis 100 ml | |
Volumenabgabe | |
Rund | |
A | |
255 mm | |
Messzylinder | |
100 ml | |
Einzeln | |
Autoklavierbar |
Hexagonal | |
Weiß | |
ASTM E1272, ASTM E438, USP Typ I | |
10.03 Zoll | |
± 0,4 ml | |
Borosilikatglas | |
Stoßfängerschutz, Bodenplatte | |
1 ml | |
1 ml |