Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ KimCote™ Graduierte Messzylinder mit Stoßschutz
Kalibriert auf Volumenabgabe
Marke:  DWK Life Sciences KC20028W-500
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12833147
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet: Abstandhaltern
Beschreibung
Beschreibung
  • KimCote™ Kunststoffbeschichtung für zusätzliche Sicherheit im Falle eines Bruches
  • Autoklavierbar
  • Borosilikatglas
  • Umgekehrte metrische Skala
  • Weiße Messskalen
  • Der geschliffene Fuß gewährleistet gute Standfestigkeit.
  • Ein Stück pro Karton
Bestellinformation
Ein Stück pro Karton.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Graduiert von 25 bis 500 ml
Volumenabgabe
Rund
A
375 mm
Messzylinder
500 ml
Einzeln
Autoklavierbar
Hexagonal
Weiß
ASTM E1272, ASTM E438, USP Typ I
14.76 Zoll
± 1.3 ml
Borosilikatglas
Stoßfängerschutz, Bodenplatte
5 ml
5 ml