Learn More
DWK Life Sciences KIMAX™ Kulturkolben mit Schikanen
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und Kultivierung und für gentechnische Verfahren
Marke:  DWK Life Sciences 25630125
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10377262
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Für Fermentation, Züchtung und Kultivierung von Zellkulturen und gentechnische Verfahren
  • Der Schikaneboden verbessert Durchmischung, Sauerstoffzufuhr und Gasaustausch
  • Halsaußendurchmesser: 25 mm (1 in.) für eine Größe von 125 ml; alle anderen mit Hals-Außendurchmesser: 38 mm (11/2 in.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1 in.
Borosilikatglas
5 in.
Glatt feuerpoliert
Autoklavierbar
25 mm
125 ml
Für Fermentierung, Zellkulturwachstum und -kultivierung sowie gentechnische Verfahren und rotierende und reziproke Schüttler
12.5 cm
Langlebige weiße Keramik-Emaille Markierung
Mit Schikanen