Learn More
DWK Life Sciences Gerade Serumstopfen
Für Anwendungen in der Forschung und pharmazeutischen Verpackung
Marke:  DWK Life Sciences 73811T-13
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15715873
  • 97.35 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-10-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit 13 und 20 mm-Serumflaschen und -fläschchen
  • Die universelle graue Chlorobutyl-Formulierung erfüllt die USP-, EP- und JP-Anforderungen für weltweit vermarktete pharmazeutische Produkte
  • Keine Weichmacher, 2-Mercapto-Benzothiazol, Nitrosamin-Vorläufer oder Naturkautschuklatex enthalten
  • Geeignet für wässrige Lösungen mit einem pH-Bereich von 2 bis 10
  • Die PTFE-Beschichtung verbessert die chemische Kompatibilität und minimiert die Oberflächenwechselwirkungen
Bestellinformation
Härtegrad 50.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Latexfrei
13 mm GPI-Aluminium-Dichtungsoberfläche
Grau
Stopfen
Für Anwendungen in der Forschung und pharmazeutischen Verpackung
50 Härtegrad
Chlorbutylkautschuk, PTFE