Learn More
KleenGuard™ KleenGuard™
Atmungsaktive Einweg-Jacke mit Spezialkapuze zum Tragen einer Atemschutzmaske. Ausgelegt auf Tragekomfort, Sicherheit + Reißfestigkeit. Antistatik-Schutz und genereller Schutz gegen größere Partikel, radioaktive Staubpartikel und Chemikalienspritzer. PSA Kat. III.
Marke: KleenGuard™ 99470
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zugelassen als komplexe persönliche Schutzausrüstung (Kategorie III) zum Schutz gegen die durch das CEN spezifizierten Gefahrenstufen Typ 5 & 6.
- Atmungsaktive Einweg-Schutzkleidung für maximalen Tragekomfort und maximale Sicherheit. Bietet Antistatik-Schutz sowie generellen Schutz gegen Spritzer wasserbasierter Flüssigkeiten, Chemikalien oder anderer Flüssigkeiten sowie gegen Staubpartikel.
- Geeignet zur Verwendung als Schutz gegen Feststoffpartikel und radioaktive Kontamination durch feste Partikel – EN 1073-2.
- Silikonfrei, äußerst fusselarm und für Antistatik behandelt – gemäß EN 1149-5.
Spezifikation
Labormantel | |
Spunbond Polypropylene | |
Zipper | |
Ja | |
Puncture, Flame, Abrasion, Tears, Particulates, Liquids | |
Keine |
Größe 2X | |
Weiß | |
Elastisch | |
Unsteril | |
Full-length | |
Sehr guter Schutz vor Partikeln, radioaktivem Staub und Chemikalienspritzern |