Learn More
KleenGuard™ Kleenguard™ G20 Puder- und latexfreie Einweghandschuhe aus Nitril
Die Kimberly-Clark™ KLEENGUARD™ G20 beidhändigen Nitrilhandschuhe bieten Schutz vor Chemikalienspritzern bei einer Vielzahl von Anwendungen.
Beschreibung
Beschreibung
  • PSA-Schutzkategorie 3
  • Für besseren Schutz vor Spritzern bestimmter Chemikalien.
  • Ermöglicht eine außergewöhnliche Berührungsempfindlichkeit mit texturierten Fingerspitzen für besseren Halt und zur Handhabung kleiner Objekte.
  • AQL 0.65 für Nadelstiche für höhrer Qualität im Produktionsprozess, weniger Abfall und besseren Schutz
  • Unabhängige Akkreditierung
  • Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
  • Rollrand für zusätzliche Stärke und einfaches Anziehen
  • Latexfrei
  • Puderfrei, minimiert die Schmelzwirkung von Puder und Hautallergien.
  • Beidhändig
  • Tragbare Spenderbox für Mobilität und einfachen Zugriff