Learn More
Klever Klever Excel Narrow Cut
Recessed blade of the Klever Excel Narrow Cut reduces cut injuries and damaged goods.
281.00 € - 361.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Klever Excel Narrow Cutter |
---|---|
Einwegprodukt | Ja |
Sterilität | Unsteril |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17758987
|
Klever
KCJ-4-20B |
Blau |
361.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17768987
|
Klever
KCJ-4-20G |
Orange |
361.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17778987
|
Klever
KCJ-4-20R |
Rot |
281.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17788987
|
Klever
KCJ-4-20Y |
Gelb |
281.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Cuts boxes, banding, film, tape, and thousands more applications.
- Multiple position handle; two positions for control and reach.
- Available in both narrow and wide heads with durable, high quality carbon steel blade.
- Innovative plastic tape splitter.
- Advanced Plastic Polymers.
- Highest Safety Level.
- Disposable.
Spezifikation
Klever Excel Narrow Cutter | |
Ja | |
Unsteril |