Learn More
KLHL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 14449-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16853094
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
KLHL2 (kelch-like protein 2), also known as actin-binding protein Mayven, is a 593 amino acid actin-binding protein. Highly expressed in brain, KLHL2 is thought to play a role in the organization of the actin cytoskeleton in brain cells.
Spezifikation
Spezifikation
KLHL2
Polyclonal
Unconjugated
KLHL2
ABP KELCH, Actin binding protein Mayven, Kelch like protein 2, KLHL2, MAV, MAYVEN
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11275, 290692, 77113
-20°C
Liquid
Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.22 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
F1LZF0, O95198, Q8JZP3
Klhl2
KLHL2 Fusion Protein Ag5950
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human