Learn More
DWK Life Sciences Kontes™ Stopfen aus Polyethylen
Kostengünstige Polyethylenstopfen sind eine Alternative zu Standardstopfen aus Glas und PTFE.
Marke:  DWK Life Sciences 774240-0029
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15357858
  • 64.75 € / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
Kostengünstige Polyethylenstopfen sind eine Alternative zu Standardstopfen aus Glas und PTFE.
  • Auslaufsichere, luftdichte Dichtungen
  • Anwenderfreundlich dank großem Flansch oben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
29/26, 29/42
Polyethylen
Stopfen