Learn More
IKA™ KS 3000 i Inkubatorschüttler
Spezifikation
Drehzahlbereich | 10 bis 500 U/min |
---|---|
Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz |
Spannung | 230 V |
Temperaturbereich (metrisch) | 5°C bis 80°C |
Produkttyp | Inkubatorschüttler |
Spezifikation
10 bis 500 U/min | |
230 V | |
Inkubatorschüttler | |
50/60 Hz | |
430 mm | |
KS 3000 i Steuerung: |
230 V, 50/60 Hz | |
5°C bis 80°C | |
IP 30 DIN EN 60529 | |
695 mm | |
465 mm | |
LED |