Learn More
L-Alanin-Benzylester-Hydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5557-83-5 | C10H14ClNO2 | 215.677 g/mol
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H65699.14
163.01 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 25 g |
---|
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5557-83-5 | |
215.677 | |
RLMHWGDKMJIEHH-QRPNPIFTSA-N | |
12210893 | |
CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)N.Cl |
C10H14ClNO2 | |
MFCD00054340 | |
h-ala-obzl.hcl, l-alanine benzyl ester hydrochloride, h-ala-obzl hcl, s-benzyl 2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine benzyl ester hcl, benzyl l-alaninate hydrochloride, benzyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-obzlhcl, ala-obzl hcl, nh2-ala-obn hcl | |
Benzyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid |
Spezifikation
L-Alanine benzyl ester hydrochloride | |
Weiß | |
MFCD00054340 | |
RLMHWGDKMJIEHH-QRPNPIFTSA-N | |
Benzyl (2S)-2-aminopropanoathydrochlorid | |
25 g | |
215.68 | |
Pulver |
5557-83-5 | |
C10H14ClNO2 | |
h-ala-obzl.hcl, l-alanine benzyl ester hydrochloride, h-ala-obzl hcl, s-benzyl 2-aminopropanoate hydrochloride, l-alanine benzyl ester hcl, benzyl l-alaninate hydrochloride, benzyl 2s-2-aminopropanoate hydrochloride, h-ala-obzlhcl, ala-obzl hcl, nh2-ala-obn hcl | |
CC(C(=O)OCC1=CC=CC=C1)N.Cl | |
215.677 | |
12210893 | |
98% |