Learn More
L-Cystin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
L-Cystin (CAS-Nr. 56-89-3) ist das linkshändige Enantiomer der schwefelhaltigen Aminosäure Cystin, das für die Verwendung in der Molekularbiologie und analytischen Chemie aufgereinigt wurde.
Marke: Thermo Scientific 111805000
406.93 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 500 g |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
- L-Cystin ist ein Derivat der Aminosäure Cystein.
- Cystin gilt nicht als eine der zwanzig gängigen Aminosäuren, spielt aber bei einigen Arten eine Rolle als Metabolit.
- Kann als Antioxidans in Form wirken und Alterung, Entzündung und Gewebeschäden reduzieren
Anwendungen
- Kommt als Zusatzstoff für Zellkulturmedien zum Einsatz.
- Für biochemische Anwendungen wie HPLC
Chemische Identifikatoren
56-89-3 | |
240.292 | |
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N | |
67678 | |
(2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure |
C6H12N2O4S2 | |
MFCD00064228 | |
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide | |
CHEBI:16283 | |
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N |
Spezifikation
L-Cystine | |
56-89-3 | |
200ppm max. | |
10ppm max. | |
10ppm max. | |
0.5 % max. (105°C, 3 hrs) | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00064228 | |
−209° to −224° (20°C, 589nm) (c=2, 1 M HCl) on dried substance | |
15, 2779 | |
l-cystine, cystine, l-dicysteine, l-cystin, cystine acid, cysteine disulfide, oxidized l-cysteine, beta,beta'-dithiodialanine, h-cys-oh 2, l-cysteine disulfide | |
C(C(C(=O)O)N)SSCC(C(=O)O)N | |
− 224.00 (20.00°C c=2;1 M HCL dry.sub.) | |
500 g | |
CHEBI:16283 | |
≥98.5% (Acid) |
200ppm max. | |
Weiß bis Beige | |
200ppm max. | |
Echt | |
99% | |
C6H12N2O4S2 | |
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2 | |
04, 507 | |
300ppm max. | |
0.1 % max. | |
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N | |
(2R)-2-amino-3[[(2R)-2-amino-2-carboxyethyl]disulfanyl]propansäure | |
240.292 | |
67678 | |
240.3 | |
Verschmolzener Feststoff, Kristalle oder Stückchen |
Sicherheit und Handhabung
- L-Cystine