Learn More
L-Glutaminsäure, 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 15855288 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
1 kg
5 kg
25 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
CAS: 56-86-0 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-86-0
Summenformel C5H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 147.13
MDL-Nummer MFCD00002634
InChI-Schlüssel WHUUTDBJXJRKMK-VKHMYHEASA-N
Synonym l-glutamic acid, glutamic acid, 2 s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
PubChem CID 33032
ChEBI CHEBI:16015
IUPAC-Name (2 S)-2-Aminopentandisäure
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material L-Glutamic acid
Schmelzpunkt 189°C to 192°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel HOOCCH2CH2CH(NH2)COOH
Beilstein 1723801
Dichte 1.525
Menge 5 kg
Formelmasse 147.13
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Relative Dichte 1.525
Physikalische Form Kristallpulver