Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-Glutaminsäure Mononatriumsalz Monohydrat, 99 %
CAS: 6106-04-03 | C5H8NNaO4·H2O | 187.13 g/mol
Marke: Thermo Scientific Chemicals 119940025
138.38 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge | 2.5 kg |
---|---|
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
6106-04-03 | |
187.13 | |
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M |
C5H8NNaO4·H2O | |
MFCD00150138 |
Spezifikation
L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate | |
6106-04-03 | |
2000ppm max | |
0.5% max. (100°C, 5 hrs) | |
Kunststoffflasche | |
MFCD00150138 | |
500ppm max | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: sparingly soluble in alcohol | |
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[Na] | |
+ 25.00 (20.00°C c=10,2 N HCl) | |
2.5 kg | |
187.13 | |
Kristallpulver oder Kristalle |
232.0°C | |
Weiß | |
Echt | |
C5H8NNaO4·H2O | |
NaO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H·H2O | |
+ 25.00 | |
monosodium glutamate, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, p.a, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate nt, l-glutamic acid monosodium salt monohydrate, saj special grade, monosodium glutamate, united states pharmacopeia usp reference standard, l-glutamic acid, monosodium salt, low endotoxin, pharmagrade, manufactured under appropriate controls for use as a raw material in pharma or biopharmaceutical production., suitable for cell culture | |
GJBHGUUFMNITCI-QTNFYWBSSA-M | |
(2S)-2-aminopentanidsäure;Natrium;hydrat | |
187.13 | |
87090819 | |
99% |
Sicherheit und Handhabung
- L(+)-Glutamic acid monosodium salt monohydrate