Learn More
L-Prolinamid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7531-52-4 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Acros 302990050
176.30 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 5 g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10697864
  • 178.00 € / 5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7531-52-4
115.16
VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
111306
(2S)-Pyrrolidin-2-carboxamid
C5H11N2O
MFCD00005253
l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
CHEBI:21374
NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
Spezifikation
L-Prolinamide
7531-52-4
97.5% min. (TLC)
98%
Glasflasche
− 106.00
VLJNHYLEOZPXFW-BYPYZUCNSA-O
(2S)-Pyrrolidin-2-carboxamid
115.16
111306
114.15
Pulver oder Granulate
97.0°C to 102.0°C
Strohfarben bis weiß
Echt
C5H11N2O
MFCD00005253
l-prolinamide, prolinamide, h-pro-nh2, s-pyrrolidine-2-carboxamide, s-prolinamide, 2s-pyrrolidine-2-carboxamide, l-prolineamide, l-proline amide, l---prolinamide, s-2-pyrrolidinecarboxamide
NC(=O)[C@@H]1CCC[NH2+]1
−106° (20°C c=2,EtOH)
5 g
CHEBI:21374
98%
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation