Learn More
Masterflex™ L/S™ Großpackung mit Präzisionspumpenschläuche aus platinvernetztem Silikon
Ausgezeichnete Biokompatibilität, konform mit mehreren Klassifizierungen
Marke:  Masterflex™ 96404-24
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11750359
  • 3050.00 € / 20 Stück
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen, wann dieses Produkt verfügbar sein wird
Alternative Produkte anzeigen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Original Masterflex™ Schläuche werden einer strengen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Lebensdauer der Pumpe bei der Verwendung mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzise auf enge Toleranzen extrudiert, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Anwenderdefinierte Längen und Konfigurationen zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Packungen, Behälter und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Etwas mehr Klarheit als peroxidvernetzte Schläuche
  • Glatte Oberflächen; geringere Proteinbindung
  • Weniger potenziell herauslösbare Bestandteile
  • Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
  • Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, niedriger Kompressionssatz, geruchlos, ungiftig, durchscheinend
  • Wird in praktischen Kartons mit bis zu 20 versiegelten Schlauchbeuteln geliefert (je nach Schlauchgröße).
  • Die Großpackung der Schläuche macht Einzelkartons überflüssig, beschleunigt das Auspacken und spart Ihnen Geld für den Versand.
  • Die Schläuche werden in Beuteln mit jeweils 25 ft Länge geliefert.
Spezifikation
Spezifikation
Platinbehandeltes Silikon
7,6 m
-40 °C
1.800 ml/min
100 °C
25 ft.
Für Anwendungen in Pharmazie, Biotechnologie und Lebensmittelindustrie, zur Verwendung mit Peristaltikpumpen
24
1/4 in.