Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-Serin, Zellkultur-Reagenz
CAS: 56-45-1 | C3H7NO3 | 105.093 g/mol
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J62187.36
366.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Menge 500 g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15424609
  • 369.00 € / 500 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is a precursor of glycine by serine hydroxymethyltransferase. D-serine, synthesized by serine racemase from L-serine, serves as a neuronal signaling molecule by activating NMDA receptors in the brain.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein Vorläufer von Glycin durch Serin-Hydroxymethyltransferase. D-Serin, synthetisiert durch Serin-Racemase aus L-Serin, dient als neuronales Signalmolekül durch Aktivierung von NMDA-Rezeptoren im Gehirn.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
56-45-1
105.093
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
5951
(2S)-2-amino-3-hydroxypropansäure
C3H7NO3
MFCD00064224
l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
CHEBI:17115
C(C(C(=O)O)N)O
Spezifikation
L-Serine
56-45-1
C3H7NO3
1721404
l-serine, serine, s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid, s-serine, beta-hydroxyalanine, h-ser-oh, l-ser, l---serine, serine, l, 2s-2-amino-3-hydroxypropanoic acid
MTCFGRXMJLQNBG-REOHCLBHSA-N
(2S)-2-amino-3-hydroxypropansäure
500 g
CHEBI:17115
Zellkulturreagenz
222°C
Weiß
MFCD00064224
14,8460
Soluble in water.
C(C(C(=O)O)N)O
105.093
5951
105.09
Pulver
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation