Learn More
L+-Weinsäure, Dinatriumsalz, Dihydrat, Reagenz ACS (Kristalle), ≥99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10083863
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
10kg
CAS: 6106-24-7 | C4H8Na2O8 | 230.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6106-24-7
Summenformel C4H8Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 230.08
MDL-Nummer MFCD00150035
InChI-Schlüssel FGJLAJMGHXGFDE-UDMGOBQRNA-L
Synonym unii-dia7c37aow, disodium tartrate dihydrate, disodium l-+-tartrate dihydrate, dia7c37aow, disodium +-tartrate dihydrate, sodium l-+-tartrate dihydrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-2r,3r-, disodium salt, dihydrate, disodium tartarate dihydrate, sodium tartrate nf, sodium tartrate dihydrate mi
PubChem CID 131855972
SMILES O.O.[Na+].[Na+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material L(+)-Tartaric acid, disodium salt, dihydrate
pH 7,0 bis 9,0 (5 % soln. bei 25 °C)
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel (CHOHCOONa)2·2H2O
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:290 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: unlöslich in organischen Lösungsmitteln
IUPAC-Name (2R,3R)-2,3-Dihydroxybutansäure;Natrium;Dihydrat
Formelmasse 230.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte ACS-Reagenz
Menge 2,5kg
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 15,61 % bis 15,71 % (150 °C)
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Nadeln oder Pulver