Learn More
CD43/T-Cell Marker Ab-1 Mouse Monoclonal Antibody, Epredia™
Ensure accurate, reproducible results in immunohistochemistry and flow cytometry applications with Epredia™ CD43/T-Cell Marker Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
Marke:  Epredia MS-146-PABX
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12609896
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
CD43 (leukosialin, sialophorin, or leukocyte sialoglycoprotein) is a cell surface glycoprotein which is expressed on all thymocytes and T-cells. CD43 is involved in activation of T cells, B cells, NK cells, and monocytes
Host Species: Mouse
Clone: DF-T1
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Does not react with rat. Others not tested
Epitope: Not determined
Immunogen: Myeloblastic KG1 cells
Molecular Weight: 95/115/135 kDa (depending upon extent of glycosylation)
Positive Control: Tonsil or lymph node
Cellular Localization: Membrane
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
  • Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CD43/T-Cell Marker Ab-1
Monoclonal
1mg/mL
Mouse
200 μL
T-Cell
Human
IgG1
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin)
DF-T1
Unconjugated
Myeloblastic KG1 cells
IVD
Primary
Concentrated