Learn More
Thermo Scientific™ Labtainer™ BioProcess Container (BPC), 1L with 2 Ports, Luer Lock, 2D BPC
Zur einfachen Reinigung und Entsorgung sowie weniger Kreuzkontaminationsrisiken bei Medien, Puffern, Injektionswasser (WFI) und biologischen Produkten mit einem Volumen von 50 bis 2000 ml.
N.V.
Spezifikation
Abmessungen | 29,7cm x 20,1cm (11,7 in. x 7,9 in.) |
---|---|
Film Description | CX5-14 |
Port Detail | Randanschlüsse: 2 x 0,25 Zoll |
Umweltfreundliche Eigenschaften | Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall |
Außenverpackung | Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Tubing Style | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Tubing Style | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11576301
![]() |
Thermo Scientific™
SH30657.15 |
Gehäuse 1000 mL | Keine Schläuche |
N.V.
10 Stück |
N/A | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Mit den mit 2 Anschlüssen an der Oberseite (Luer-Lock und MPC-Einsatz) versehenen Thermo Scientific™ Labtainer™ BPC Beuteln für Medien, Puffer, Injektionswasser (WFI) und Bioprodukte mit Volumen von 50 bis 2000 ml vereinfachen sich Reinigung und Entsorgung. Zudem verringert sich die Gefahr von Kreuzkontamination.
Labtainer werden mit unserer CX5-14 einbahnigen, mehrschichtigen Gießfolie hergestellt, die in einer cGMP-Anlage hergestellt wird. Unsere standardmäßigen Labtainer sind für eine Vielzahl von Bioprozessanwendungen geeignet. Für optimale Eignung, Form und Funktion können Labtainer mit der branchenweit größten Komponentenbibliothek angepasst werden.Highlights:
- 11 Größen von 50 ml bis 50 l
- Film wurde entwickelt, um die beste Kombination aus Flexibilität und Haltbarkeit für Sammlung, Lagerung und Transport von sterilen Bioprozessflüssigkeiten zu bieten: überlegene Belastbarkeit, Durchstoßfestigkeit und physikalische Eigenschaften, um die Stabilität des Inhalts zu gewährleisten
- Sterilisiert mit Gammastrahlung
- Praktisches End-Port-Design mit einem Griff am gegenüberliegenden Ende
- Platzsparende, ergonomische Alternative zu starren Ballonflaschenwänden
- Anpassbar über die branchenweit größte Bibliothek an qualifizierten Komponenten
Empfohlen für:
Probenahme – Sammlung von prozessinternen Proben in einer Vielzahl von Bioverfahren-Phasen
Ernte – Sammlung und Lagerung von Schüttgut aus Bioreaktoren
Lagerung – sterile Lagerung von Medien, Puffern und Prozesszwischenprodukten
Trennung – Zuführung und Aufnahme von sterilen Flüssigkeiten aus Trennsystemen
Reinigung – Pufferzuführung zum Reinigungssystem, Fraktionssammlung und Lagerung
Befüllung – steriles Reservoir für Abfüllanlagen
Transport &
Versand – lose sterile Flüssigkeiten, Puffer, Medien und Prozesszwischenprodukte innerhalb und zwischen Einrichtungen
Spezifikation
29,7cm x 20,1cm (11,7 in. x 7,9 in.) | |
Randanschlüsse: 2 x 0,25 Zoll | |
Die Pakete werden in stabile Kartons verpackt und mit der Produkt- und Chargenidentifikation versehen. | |
In einem Bereich der Klasse 10.000/ISO-Klasse 7 in zwei unabhängigen Außenlagen verpackt und versiegelt. | |
Gammabestrahlt |
CX5-14 | |
Weniger Ressourcen verwendet, weniger Abfall | |
Labtainer™ | |
10/Karton | |
Gehäuse 1000 mL |