Learn More
Milchsäure, Honeywell Fluka™
Getestet gemäß Ph. Eur.
64.36 € - 158.56 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 50-21-5 |
---|---|
Summenformel | C3H6O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 90.08 |
MDL-Nummer | MFCD00004520 |
InChI-Schlüssel | JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N |
Synonym | Milchsäure, DL-Milchsäure, 2-Hydroxypropionsäure, Lactat, Polymilchsäure, Ethylidenelaktische Säure, Laktovagan, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum |
PubChem CID | 612 |
ChEBI | CHEBI:78320 |
IUPAC-Name | 2-Hydroxypropionsäure |
SMILES | CC(O)C(O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15636730
![]() |
Honeywell-Fluka
69775-250ML |
250 ml |
64.36 €
250 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
15626730
![]() |
Honeywell-Fluka
69775-1L |
1 l |
158.56 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
50-21-5 | |
90.08 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
612 | |
2-Hydroxypropionsäure |
C3H6O3 | |
MFCD00004520 | |
Milchsäure, DL-Milchsäure, 2-Hydroxypropionsäure, Lactat, Polymilchsäure, Ethylidenelaktische Säure, Laktovagan, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CHEBI:78320 | |
CC(O)C(O)=O |
Spezifikation
Milchsäure | |
C3H6O3 | |
MFCD00004520 | |
1209341 | |
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N | |
2-Hydroxypropionsäure | |
612 | |
90.08 mol | |
113 °C (235.4 °F) |
50-21-5 | |
CH3CH(OH)COOH | |
NONH für alle Transportarten | |
Milchsäure, DL-Milchsäure, 2-Hydroxypropionsäure, Lactat, Polymilchsäure, Ethylidenelaktische Säure, Laktovagan, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum | |
CC(O)C(O)=O | |
90.08 | |
CHEBI:78320 | |
1.209 g/ml bei 25 °C |
Sicherheit und Handhabung
P280-P305 + P351 + P338
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Lactic acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Lactic acid