Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Warnung vor oxidierenden Stoffen | |
Schwarz auf gelb |
PIC 303-TRI 200-B7541 (BRANDED) | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
200 mm | |
200 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild |