Spezifikation
ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG | |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
100 mm | |
Dreieckig | |
Warnschild |
PIC 335-TRI 100-B7541 | |
3/Packung | |
Laminiertes Polyester | |
0,024 mm | |
-40 °C bis 110 °C | |
Warnung bei Gasflaschen | |
Schwarz auf gelb |