Learn More
Nitritex™ BioClean Alpha™ sterile Latexhandschuhe
Bietet außergewöhnliche Flexibilität und ist anatomisch geformt für verbesserten Tragekomfort. Nitritex™ BioClean Alpha™ sterile Latexhandschuhe verfügen über eine extra dicke Manschette mit Rollrand, die die Stärke und Stabilität am Arm erhöht und das Risiko des Einreißens der Handschuhe beim Anziehen verringert.
Marke:  Nitritex™ AL300-60
363.10 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24381" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15248088
  • 626.00 € / 200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Extra dicker Rollrand für weniger Rissbildung beim Anziehen
  • Die patentierte EasyOn™ Technologie ermöglicht problemloses doppeltes Überziehen
  • Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
  • Die mittlere Armlänge von 300 mm (12 in.) bietet zusätzlichen Schutz
  • Latexhandschuhe bieten außergewöhnliche Flexibilität und Komfort
  • Anatomisch geformte, handspezifische Handschuhe für eine enge Passform
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 und EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG) 2023/2006
Naturfarben
Mit Muster
Spezifisch
Puderfrei
6
Rollrand/gerollt
Ein Paar pro PE-Innenmappe; eine Mappe pro versiegeltem EasyTear PE-Beutel; 10 Beutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (200 Paar)
Klasse 10 (ISO 4)
Zur einmaligen Verwendung
EU GMP Klasse A
Latex
Reinraumhandschuhe
Steril
Im Beutel