Learn More
Nitritex™ BioClean Alpha™ sterile Latexhandschuhe
Bietet außergewöhnliche Flexibilität und ist anatomisch geformt für verbesserten Tragekomfort. Nitritex™ BioClean Alpha™ sterile Latexhandschuhe verfügen über eine extra dicke Manschette mit Rollrand, die die Stärke und Stabilität am Arm erhöht und das Risiko des Einreißens der Handschuhe beim Anziehen verringert.
Marke: Nitritex™ AL300-65
376.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Extra dicker Rollrand für weniger Rissbildung beim Anziehen
- Die patentierte EasyOn™ Technologie ermöglicht problemloses doppeltes Überziehen
- Die EasyTear™ Verpackung gibt keine Partikel ab
- Die mittlere Armlänge von 300 mm (12 in.) bietet zusätzlichen Schutz
- Latexhandschuhe bieten außergewöhnliche Flexibilität und Komfort
- Anatomisch geformte, handspezifische Handschuhe für eine enge Passform
Spezifikation
ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 und EN374-1:2016, EN374-5:2016 und EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EG)1935/2004 und (EG) 2023/2006 | |
Naturfarben | |
Mit Muster | |
Spezifisch | |
Puderfrei | |
6,5 | |
Rollrand/gerollt | |
Ein Paar pro PE-Innenmappe; eine Mappe pro versiegeltem EasyTear PE-Beutel; 10 Beutel pro versiegeltem PE-Außenbeutel; 20 Außenbeutel pro ausgekleidetem Karton (200 Paar) |
Klasse 10 (ISO 4) | |
Zur einmaligen Verwendung | |
EU GMP Klasse A | |
Latex | |
Reinraumhandschuhe | |
Steril | |
Im Beutel |