Learn More
LATS1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 17049-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16816874
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Plays a role in maintece of the normal epithelial architecture through the repression of SNAI1 transcription in a histone deacetylase-dependent manner, and thus the regulation of E-cadherin levels.
Spezifikation
Spezifikation
LATS1
Polyclonal
Unconjugated
LATS1
h warts, LATS1, WARTS, WARTS protein kinase, wts
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
16798, 308265, 9113
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.26 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95835, Q8BYR2
LATS1
LATS1 Fusion Protein Ag10709
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat