Learn More
Lauda™ LAUDA Versafreeze VF Chest Freezer with Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2)
The LAUDA Versafreeze VF is a Chest Freezer with a power cord with an Angled Plug (SEV 1011, SEV 5934/2).
Spezifikation
Typ | Ultratiefkühltruhe |
---|---|
Ausführung der Tür | Isolierdeckel, Isolierplatten |
No. of Doors | 1 (1 compartment) |
Schrankmaterial | Stainless Steel |
Isolierung | Polyurethanschaum |
Beschreibung
- Tiefkühltruhe für das Labor mit zuverlässiger Überwachung und hocheffizienter Isolierung für langfristige Lagerung und Qualitätssicherung.
Spezifikation
Ultratiefkühltruhe | |
1 (1 compartment) | |
Polyurethanschaum | |
Powder-coated Steel | |
Truhe, VF 20040 C | |
Weiß | |
13 mm Durchmesser, Druckausgleichsanschluss | |
5 Jahre | |
Versiegelt und isoliert, mit Schlüsselschloss | |
Integrierter Datenlogger, mehrere externe Überwachungsoptionen | |
Maximale Probensicherheit | |
CH | |
Nein, Gerät für 207 bis 253 V geeignet |
Isolierdeckel, Isolierplatten | |
Stainless Steel | |
Stainless Steel | |
TUV | |
4,3 in.-Touchscreen-Farb-Display | |
Luftkühlung | |
LAUDA Versafreeze | |
Manuell | |
Optional | |
USB, Ethernet RJ45, RS485 | |
Mehrere Alarmbenachrichtigungen, nichtflüchtiger Speicher | |
230 V |