Learn More
Cytiva Laureth-12 Paste für die EnviroCheck™ Kapselelution
Laureth-12 Paste zur Verwendung mit EnviroCheck™ Kapseln und Schüttlern.
Marke: Cytiva 4820
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
EnviroCheck™ Kapselelution | |
5 g/Flasche | |
Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Laureth-12 Paste
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Alcohols, C12-16, ethoxylated