Learn More
Buerkle™ Runder LDPE-Behälter
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
35 ml
25 L
30 L
50 l
145 L
200 L
Beschreibung
- L-LDPE (lineares LDPE), transparent
- Bruchsicher
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 50 l |
Farbe | Transparent |
Innendurchmesser (metrisch) | 410 mm |
Material | LDPE |
Dicke (metrisch) | 5 mm |
Form | Rund |
Höhe (metrisch) | 480 mm |
Produkttyp | Behälter |
Verschlussauskleidung | LDPE |