Learn More
Kautex™ LDPE-Spritzflaschenverschluss
Die Kautex™ Verschlüsse für Enghals-Spritzflaschen aus LPDE eignen sich für runde Enghalsflaschen der Serie 301 und der Serie 312. Die sind naturfarben und passen damit zur Flasche.
Marke:  Kautex™ 2000075994
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10298430
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • LDPE
  • Naturfarben
  • Rund
  • Spritzflaschentyp
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturfarben
Waschflaschenverschluss
28 mm
LDPE
2000 ml-Flasche